Drukuj
Systemy pomp z konsolą analogową o zmiennej prędkości obrotowej Masterflex® L/S®, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX77916-10-EUEA 13400 PLN
MFLX77916-10-EU MFLX77916-20-EU MFLX77925-10-EU MFLX77926-10-EU MFLX77927-10
Systemy pomp z konsolą analogową o zmiennej prędkości obrotowej Masterflex® L/S®, Avantor®
Pompy Pompy perystaltyczne
Don’t lose control of your metering applications—digital display gives you precise control.
  • Accurate and repeatable settings with 3-digit LED display of rpm
  • Pump fluid in either direction with reversible motor—perfect for purging tubing
  • Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
  • Maximize processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP33-rated drives
  • Two ways to control speed, direction, and start/stop—use either the membrane keypad or remote-control capabilities
These L/S® precision variable-speed consoleWięcej informacji o produkcie