Drukuj
Przepływomierze o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, do powietrza i wody, z podwójną skalą, aluminiowe, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32053-00 32053-02 32053-20 32053-22 32053-26 32053-60 32053-62 32053-64 32053-70
MFLX32053-00EA 3230 PLN
MFLX32053-00 MFLX32053-02 MFLX32053-20 MFLX32053-22 MFLX32053-26 MFLX32053-60 MFLX32053-62 MFLX32053-64 MFLX32053-70
Przepływomierze o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, do powietrza i wody, z podwójną skalą, aluminiowe, Avantor®
Przepływomierze
Interchangeable medias and scales offer flexibility.
  • Scale rotates to display rates for either air-like or water-like fluids
  • PTFE/glass wetted parts are ideal for aggressive chemicals
  • Breakaway back plate protects staff in case of pressure surge blowout
  • Use for laboratory or research applications requiring high purity
  • Valved units offer both control and indication of flowrate
These meters have been designed to measure aggressive water-like liquid solutions and aggressive air-like gase mixtures. The dual water scale shows flow rate in gallons per minute (gpm) and liters per minute (LPM); the dual air scale shows flow rate in standard cubic feet per minute (scfm) and liters per minute (LPM).
Flowmeters are individually tested to 1 x 10-7 sccs of helium or better.