Drukuj
Przepływomierze Masterflex® o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim do wody, z podwójną skalą, aluminiowe, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32060-02 32061-00 32061-11 32061-12 32061-14 32062-12 32062-14 32062-30 32062-32
MFLX32060-02EA 2050 PLN
MFLX32060-02 MFLX32061-00 MFLX32061-11 MFLX32061-12 MFLX32061-14 MFLX32062-12 MFLX32062-14 MFLX32062-30 MFLX32062-32
Przepływomierze Masterflex® o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim do wody, z podwójną skalą, aluminiowe, Avantor®
Przepływomierze
Interchangeable medias and scales offer flexibility.
  • Select water or air scale in either English or metric units by rotating the flowtube
  • Dual water scale shows flow rate in gallons per minute and liters per minute
  • Dual air scale shows flow rate in standard cubic feet per minute and liters per minute
The heavy-walled flowtube construction and protective metal housing make these dual media/scale flowmeters perfect for busy industrial areas. Choose from models with a valve to monitor/control flow or without a valve to just monitor flow. Flowmeters are also available with brass or 316 stainless steel fittings. All models feature an aluminum frame, borosilicate glass tube, 316 stainless steel float, and Viton® O-ring.