Drukuj
Przepływomierze o zmiennej powierzchni z bezpośrednim odczytem Masterflex®, powietrze i woda, obudowa akrylowa, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32457-00 32457-02 32457-06 32457-12 32457-14 32457-22 32458-00 32458-02 32458-06 32458-07 32458-08 32458-10 32458-16 32458-18 32458-22 32458-26 32462-00 32462-02 32462-04 32462-10
MFLX32457-10EA 552 PLN
MFLX32457-10 MFLX32457-16 MFLX32457-26 MFLX32458-24 MFLX32462-14 MFLX32457-00 MFLX32457-02 MFLX32457-06 MFLX32457-12 MFLX32457-14 MFLX32457-22 MFLX32458-00 MFLX32458-02 MFLX32458-06 MFLX32458-07 MFLX32458-08 MFLX32458-10 MFLX32458-16 MFLX32458-18 MFLX32458-22 MFLX32458-26 MFLX32462-00 MFLX32462-02 MFLX32462-04 MFLX32462-10
Przepływomierze o zmiennej powierzchni z bezpośrednim odczytem Masterflex®, powietrze i woda, obudowa akrylowa, Avantor®
Przepływomierze
Durable single-piece body withstands severe shock and vibration.
  • Ideal for process plant applications on air sampling equipment, gas analyzers and chemical feed systems for water treatment
  • Flexible design allows for panel or bench mounting
  • Variable Area with Direct English-Reading Scales
Machined from solid acrylic blocks, these meters have integral metering tubes that provide precise readings even in aggressive plant environments. The meters’ inlet/outlet ports and mounting studs are extended for easy panel installation. An alternate option is aWięcej informacji o produkcie