Drukuj
Plastikowe mini-pływakowe przełączniki poziomu Flowline
Dostawca: Avantor Fluid Handling
43299-24 43299-26
MFLX43299-24EA 185 PLN
MFLX43299-24 MFLX43299-26
Plastikowe mini-pływakowe przełączniki poziomu Flowline
Wskaźniki poziomu
Control liquid level even in corrosive environments.
  • Excellent for clean, non-coating or non-scaling liquids
Choose either vertical or horizontal mounting to fit your application. Reliable reed switch output for interface with PLC or relay control devices. Your liquid must have a specific gravity of 0.8 or greater.
Dodatkowe informacje: Includes submersible float with 2-ft (0.6-m) cable.