Drukuj
Masterflex® Obciążniki rurowe do pomp przepływowych, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX07570-04EA 759 PLN
MFLX07570-04 MFLX78226-81 MFLX78226-82
Masterflex® Obciążniki rurowe do pomp przepływowych, Avantor®
Odważniki Ciężarki do zbiorników
Keep your samples flowing and tubing from curling.
  • Choose between PTFE or stainless steel construction
This flow-through tubing weight prevents tubing from curling or floating. Ideal for groundwater sampling, this weight fits Masterflex®; L/S® 15 or L/S® 24 Precision tubing.