Drukuj
Rurki do pomp precyzyjnych Masterflex® L/S® o wysokiej wydajności, silikon BioPharm Plus utwardzany platyną, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX96440-15EA 1680 PLN
MFLX96440-15 MFLX96440-24
Rurki do pomp precyzyjnych Masterflex® L/S® o wysokiej wydajności, silikon BioPharm Plus utwardzany platyną, Avantor®
Przewody, kapilary i rury Przewody pompy perystaltycznej
Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include