Drukuj
Zawory nadmiarowe ciśnieniowe, stal nierdzewna 316
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX03245-40EA 4020 PLN
MFLX03245-40
Zawory nadmiarowe ciśnieniowe, stal nierdzewna 316
Zawory Zawory ciśnieniowe
Easily control your outlet pressure.
  • Constructed of durable 316 stainless steel (SS)
Use for liquid applications with flow rates up to 15 GPM. For pressures from 40 to 150 psig. Valves have 1/2" NPT(F); orifice size is 5/16".