Drukuj
Zawory wtykowe ze złączkami zaciskowymi, PFA
Dostawca: Avantor Fluid Handling
98402-05 98402-06
MFLX98402-05EA 1440 PLN
MFLX98402-05 MFLX98402-06
Zawory wtykowe ze złączkami zaciskowymi, PFA
Zawory Zawory grzybkowe
Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals.
  • Constructed of durable PFA
Plug valves are FDA-approved and feature PFA seals and nuts.