Drukuj
Pompy łopatkowe ze sprzęgłem bezpośrednim w korpusie mosiężnym
Dostawca: Avantor Fluid Handling
79410-05 79410-10 79410-15
MFLX79410-05EA 2900 PLN
MFLX79410-05 MFLX79410-10 MFLX79410-15
Pompy łopatkowe ze sprzęgłem bezpośrednim w korpusie mosiężnym
Pompy Flexible/Rotary/Roller Impeller Pumps
Ideal for high pressure applications—up to 240 psi.
  • Pulseless flow at pressures up to 240 psi
  • Built-in bypass relief valve protects your pump from damage
  • Select from economical brass or corrosion-resistant 303 stainless steel bodied pumps
Power cord not included.