Drukuj
Sprzęt i akcesoria do sprzęgania silnika pompy
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX07127-59EA 134 PLN
MFLX07127-59
Sprzęt i akcesoria do sprzęgania silnika pompy
Pompy Motoryzacja
Create your own motor mounting with the hardware below.
  • Optimize performance of your Pump Motor
Order one coupling with the same diameter as the motor driving shaft, one coupling with the same diameter as the driven shaft, and one spider (see accessories).