Drukuj
Przełączniki nożne pomp perystaltycznych Masterflex® Ismatec®, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX07610-25EA 6200 PLN
MFLX07610-25 MFLX78003-07 MFLX78016-93 MFLX78016-91 MFLX78016-95
Przełączniki nożne pomp perystaltycznych Masterflex® Ismatec®, Avantor®
Pompy Pompy perystaltyczne
Simplify your dispensing.
  • Select the footswitch with connectio suitable for your Ismatec® pump
Footswitches provide convenient, hands-free operation of your pump drives from up to six feet away. Simply press once to start pump, press again to stop.