Drukuj
Głowice pomp Masterflex® Ismatec® z szybkozłączem, jednokanałowe, do rurek o ściance 1,6 lub 2,4 mm, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX78002-11EA 6630 PLN
MFLX78002-11 MFLX78002-16 MFLX78002-22
Głowice pomp Masterflex® Ismatec® z szybkozłączem, jednokanałowe, do rurek o ściance 1,6 lub 2,4 mm, Avantor®
Pompy Głowice pomp Głowice pomp perystaltycznych
Snap your pump head onto your drives quickly with turn-and-lock mounting system.
  • Select from interchangeable pump heads that offer flow rates from 0.01 to 3660 ml/min
Ensure optimum performance from your Ismatec® pumps.