Drukuj
Napędy o zmiennej prędkości dla głowic pomp niskoprzepływowych Micropump
Dostawca: Avantor Fluid Handling
07002-37 07002-38 07002-39
MFLX07002-37EA 16850 PLN
MFLX07002-37 MFLX07002-38 MFLX07002-39
Napędy o zmiennej prędkości dla głowic pomp niskoprzepływowych Micropump
Pompy Napędy pomp Napędy pomp zębatych
Ideal for use with low flow pump heads.
  • Compatible with Micropump® low-flow C-mount pump heads without canisters (order separately)
  • Magnetic seal minimizes friction—all horsepower is transmitted directly to the motor gears
  • Hundreds of hours of dependable, leakproof service
  • Variable speed operation with optional power supply/speed controller—order at side.
Order drives at side; order power supply/speed controller separately at side. Power supply includes a 2-amp fuse and a 6-ft, UL-listed, three-wire cord with plug for 115 VAC operation and measure 7 3/4"L x 5 1/2"W x 4 3/16"H.
MICROPUMP® Micropump Inc., a division of Idex Corp.
PTFE® E.I. Du Pont de Nemours & Co.
RYTON® Phillips Petroleum Co.