Drukuj
Złączki montażowe GF Signet PVC Saddle
Dostawca: Avantor Fluid Handling
05620-16 05620-17 05620-83
MFLX05620-16EA 1450 PLN
MFLX05620-16 MFLX05620-17 MFLX05620-83
Złączki montażowe GF Signet PVC Saddle
Przepływomierze
Ensure proper insertion depth and measurement.
  • Constructed of durable PVC 40 or PVC 80
These PVC saddle installation fittings are available for PVC 40 or PVC 80 pipes from 2” to 8” diameters.