Drukuj
Przepływomierze o zmiennej powierzchni Masterflex®, zawór High-Res, wysoki przepływ, 150 mm, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
03229-35 03295-32 03295-34 03295-36
MFLX03217-78EA 2400 PLN
MFLX03217-78 MFLX03227-32 MFLX03227-34 MFLX03227-36 MFLX03227-87 MFLX03229-33 MFLX03229-37 MFLX03229-35 MFLX03295-32 MFLX03295-34 MFLX03295-36
Przepływomierze o zmiennej powierzchni Masterflex®, zawór High-Res, wysoki przepływ, 150 mm, Avantor®
Przepływomierze
Don’t sacrifice suitability for precision.
  • Correlated flowmeters feature a generic scale—reference flow curves calibrated to a variety of media, temperatures and pressures to get the flow rate│Use with a variety of media for laboratory and industrial applications
Aluminum is economical and good for general use with noncorrosive gases and liquids. Brass is economical and good for use with water. Stainless steel withstands higher temperature and pressure and features excellent chemical compatibility. Valved meters have valves mounted at the bottom/inlet,Więcej informacji o produkcie