Drukuj
Przepływomierze Masterflex® do wody o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, podwójna skala, stal nierdzewna, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32205-08 32205-12 32205-14
MFLX32205-02EA 6480 PLN
MFLX32205-02 MFLX32205-08 MFLX32205-12 MFLX32205-14
Przepływomierze Masterflex® do wody o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, podwójna skala, stal nierdzewna, Avantor®
Przepływomierze
Install in any position.
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate│Use with water for laboratory and industrial applications
Dual-scale flowmeters indicate gallons and liters simultaneously with an easy-to-read linear scale and highly visible red indicator.