Drukuj
Przepływomierze Masterflex® do wody o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, mosiężna obudowa, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32204-06 32204-14 32204-16 32204-22 32204-24
MFLX32204-04EA 1740 PLN
MFLX32204-04 MFLX32204-10 MFLX32204-06 MFLX32204-14 MFLX32204-16 MFLX32204-22 MFLX32204-24
Przepływomierze Masterflex® do wody o zmiennej powierzchni z odczytem bezpośrednim, mosiężna obudowa, Avantor®
Przepływomierze
Don’t sacrifice suitability for precision.
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate│Use with water for laboratory and industrial applications
Use for high pressure industrial applications—install in any configuration, even next to a bend in your pipeline. A calibrated retention spring eliminates the need to mount flowmeters vertically or run straight lengths of pipe prior to or after the meter. These rugged flowmeters are relatively insensitive to shock and vibrations—the spring, piston assembly, and internal magnet compensate for rough process environments.