Drukuj
Wąskie, podwójnie otwarte obudowy wkładów filtracyjnych
Dostawca: Pentair
MFLX01508-31EA 558 PLN
MFLX01508-31 MFLX29820-37 MFLX29820-36 MFLX29820-35 MFLX29820-01 MFLX29820-34 MFLX29820-11 MFLX29820-00 MFLX29820-33 MFLX29820-32 MFLX29820-10 MFLX29820-30
Wąskie, podwójnie otwarte obudowy wkładów filtracyjnych
Filtry Wkłady filtracyjne
Visually examine cartridge with clear housing.
  • Choose between Styrene-Acrylonitrile (SAN) or polypropylene (PP) housing construction
Slim-Line Housing with Styrene-Acrylonitrile (SAN) has been stress-relieved for added clarity and strength. Clear body allows on site examination of flow and cartridge performance. Housing has 3/8" connections for medium to light duty applications. Maximum pressure is 125 psi, maximum temperature is 125 °F (51.7 °C). Buna-N seal.