Drukuj
Obudowa zimnej wody Pentair z przezroczystym zbiornikiem styrenowo-akrylonitrylowym (SAN)
Dostawca: Pentair
Masterflex®
MFLX01509-00EA 300 PLN
MFLX01509-00 MFLX01509-02 MFLX01508-40 MFLX01508-30 MFLX01508-41 MFLX01508-29 MFLX01508-35 MFLX01508-25 MFLX01508-27
Obudowa zimnej wody Pentair z przezroczystym zbiornikiem styrenowo-akrylonitrylowym (SAN)
Filtry Wkłady filtracyjne
Model 01509-02 available with pressure relief valve.
  • Constructed of durable Styrene Acrylonitrile (SAN)
Cold Water Housing with Transparent, Styrene Acrylonitrile (SAN) Sump. Talc-filled polypropylene cap. Maximum temperature is 125 °F (52 °C); maximum pressure is 125 psi. Accepts all DOE cartridges. Buna N seal. Model 01509-02 includes a pressure relief valve.