Drukuj
Wymienne przewody zasilające Masterflex® - IEC na wtyczkę Unique Country, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX50001-64EA 190 PLN
MFLX50001-62 MFLX50001-74 MFLX50001-64 MFLX50001-76 MFLX50001-78 MFLX50001-68 MFLX50001-69 MFLX50001-70 MFLX50001-60 MFLX50001-72
Wymienne przewody zasilające Masterflex® - IEC na wtyczkę Unique Country, Avantor®
Kable
Optimize performance of your Masterflex® pump.
  • Choose from a wide range of power cords
Choose an interchangeable cord/plug assembly for 115 or 230 VAC operation. Each 6-ft (1,8 m) cord and moded plug assembly features an IEC 320 appliance connector and rated for 10 A at 250 VAC.