Drukuj
Zawór zwrotny, PP
Dostawca: Bürkle
BURK8540-0012EA 86.5 PLN
BURK8540-0012
Zawór zwrotny, PP
Zawory Zawory odcinające
Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
  • Max. operating pressure 6 bar (at +20 °C)
  • Max. operating temperature 80 °C
  • Pressure difference 12 mbar