Drukuj
Stół / stół warsztatowy z 2 półkami, statyczny lub ruchomy, z opcjonalną podpórką
Dostawca: Teknomek
TEKMRTSSU1800X9004EA 0 PLN
TEKMRTSSU1800X9004 TEKMRMTSSUB1500750 TEKMRMTSSUB1200X60 TEKMRTSSUB18007504 TEKMRTSSUB0900X600 TEKMRTSSUB0600X600 TEKMRTSSUB1500X750 TEKMRMTSSU1500X750 TEKMRTSSU0900X600 TEKMRTSSUB18009004 TEKMRMTSSU1800X600 TEKMRMTSSUB1800750 TEKMRMTSSUB0900X60 TEKMRTSSU1200X750 TEKMRMTSSUB1200X75 TEKMRMTSSUB1500900 TEKMRMTSSU0600X600 TEKMRMTSSU1200X750 TEKMRTSSU0600X600 TEKMRTSSU1800X7504 TEKMRTSSU1800X6004 TEKMRMTSSU0900600S TEKMRMTSSUB1500600 TEKMRMTSSUB1800900 TEKMRMTSSU1800X750 TEKMRTSSUB18006004 TEKMRTSSUB1200X750 TEKMRTSSU1500X750 TEKMRMTSSUB1800600 TEKMRTSSUB1500X900 TEKMRTSSUB1500X600 TEKMRTSSU1500X900 TEKMRTSSUB1200X600 TEKMRMTSSU1500X600 TEKMRTSSU1500X600 TEKMRMTSSUB0600600 TEKMRMTSSU1200X600 TEKMRMTSSU1800900S TEKMRTSSU1200X600 TEKMRMTSSU1500X900
Stół / stół warsztatowy z 2 półkami, statyczny lub ruchomy, z opcjonalną podpórką
Meble Stoły
Our fully welded stainless steel workbenches with two shelves are supplied ready to use. Features include solid under shelf, with option of upstand to stop items falling off the back, static or mobile.
  • 304-grade stainless steel
  • Supplied fully welded, no construction or assembly
  • Brushed dull polish finish
  • Two solid under shelves
  • Optional upstand to stop items falling off the back
  • Static or mobile - BZP or stainless steel
304 grade stainless steel, sturdy 40 mm box section frame, designed with hygiene in mind.
Load capacity: 225 kg (for models with castors) and 250 kg (for models with feet).