Dichlorek kobaltu heksahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
22894.290EA
2260
PLN
22894.290
22894.465
22894.184
22894.261
Dichlorek kobaltu heksahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła:
CoCl₂·6H₂O MW: 237,93 g/mol Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 56 °C Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149652 Numer CAS: 7791-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | 97.0 - 102.0% |
Identification | passes test |
SO4 (Sulphate) | max. 100 ppm |
Cu (Copper) | max. 50 ppm |
Fe (Iron) | max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.15% |
Pb (Lead) | max. 30 ppm |
Zn (Zinc) | max. 0.05% |