Drukuj
Okrągłe butelki z zamknięciem zatrzaskowym
Dostawca: BURKLE
0308-1000 0308-0500 0308-0100 0308-0250
BURK0308-1000EA 18.8 PLN
BURK0308-1000 BURK0308-0500 BURK0308-0100 BURK0308-0250
Okrągłe butelki z zamknięciem zatrzaskowym
Butelki i butle Butle plastikowe
Handy round bottles with snap-action hinged lid, especially suited for cosmetic liquids, emulsions, creams, and oils. Sampling possible per portion.
  • HDPE transparent bottle, PP closure
  • Snap closure with hole Ø 3 mm
  • Cost-effective and shapely