Drukuj
Stacja robocza z ramą umożliwiającą dodanie półek i koszy, blat pełny lub perforowany
Dostawca: TEKNOMEK
PTSS1300X750 PTSS1600X750 PTSS1900X750
TEKMPTSS1300X750EA 0 PLN
TEKMPTSS1300X750 TEKMPTSS1600X750 TEKMPTSS1900X750
Stacja robocza z ramą umożliwiającą dodanie półek i koszy, blat pełny lub perforowany
Meble Stoły
Our fully welded stainless steel modular workstation is manufactured from 304-grade stainless steel and is fully customisable to include sterile wire baskets and shelves depending on your needs.
  • Fully welded 304-grade stainless steel, brushed dull polish finish
  • Hook rail system to rear ready to support baskets or shelves
  • Choose from solid or perforated top
  • 150 mm floor clearance
  • Free standing
Four stainless steel adjustable feet with non-marking rubber base.
Load capacity: 250 kg
Informacje do zamówienia: Shelf and baskets sold separately; contact your Avantor representative for more information.