Drukuj
Roztwór do napełniania, 1 M KNO
Dostawca: Hach
HACH28564026EA 140 PLN
HACH28564026
Roztwór do napełniania, 1 M KNO
Elektrolity Roztwory elektrolityczne
Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.