Drukuj
VWR® Eco Premium Zamrażarki ULT
Dostawca: VWR Collection
471-1252EA 68680 PLN
471-1252 471-1253
VWR® Eco Premium Zamrażarki ULT
Zamrażarki Zamrażarki niskotemperaturowe
Zamrażarki VWR® ULT Eco Premium są przeznaczone do bezpiecznego i niezawodnego przechowywania wrażliwych próbek. Charakteryzują się ergonomicznym sterowaniem i niskim zużyciem energii.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
Zamrażarki VWR® ULT Eco Premium mają komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej, elastyczną konfigurację stojaka i charakteryzują się ponadto niskim zużyciem energii i kosztami energii elektrycznej. Mają indywidualnie dostosowywane przedziały komory, a próbki pozostają zamrożone przez >30 godzin podczas przerwy w dostawie prądu lub awarii systemu. Zastosowane przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze pomagają chronić środowisko.
Certyfikaty: UL, cUL, UKCA.
Informacje do zamówienia: Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, które należy zamawiać osobno.