Drukuj
VWR®, stojak Eco z dostępem bocznym do krioboksów, wysokość 50 mm
Dostawca: VWR Collection
479-2276EA 607 PLN
479-2276 479-2277 479-2278 479-2272 479-2273 479-2274 479-2275
VWR®, stojak Eco z dostępem bocznym do krioboksów, wysokość 50 mm
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Freezer racks as storage and inventory systems for upright ULT freezers makes it easier organise your samples.
  • Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
  • Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
  • Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
  • Organise and find your samples quickly
  • Lower weight compared with side access racks
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Eco Side access racks are a cost-effective freezer rack that will fit into any freezer.
Zmierz wewnętrzną wysokość i głębokość w komorze zamrażarki przed wyborem odpowiednich stelaży. W zakładce 'Informacje powiązane' znajdziesz dodatkowe informacje, które pomogą Ci w wyborze.
Dodatkowe informacje: Delivered without cryoboxes.