Drukuj
VWR®, Stojak szufladowy do krioboksów, wysokość 50 mm
Dostawca: VWR Collection
479-2258EA 818 PLN
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Stojak szufladowy do krioboksów, wysokość 50 mm
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
  • Dostępne są różne wymiary wysokości i głębokości i mogą być używane we wszystkich markach zamrażarek
  • Stojaki na krioboxy Standard 2" (133×133×51 mm)
  • Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej z wygładzonymi krawędziami
Regały te zapewniają ergonomiczny proces obsługi, ponieważ szuflady są umieszczane w regale. Wysuwana konstrukcja ułatwia pobieranie próbek bez wyjmowania całego stojaka z zamrażarki. Taca posiada łatwy dostęp do uchwytu.
Zmierz wewnętrzną wysokość i głębokość w komorze zamrażarki przed wyborem odpowiednich stelaży. W zakładce „Informacje powiązane” znajdziesz dodatkowe informacje, które pomogą Ci w wyborze.
Informacje do zamówienia: Dostawa bez krioboxów.