Drukuj
Złącze kolankowe do rur odpływowych, b.safe
Dostawca: Bohlender
R1180-01 R1182-01
BOHLR1180-01EA 535 PLN
BOHLR1180-01 BOHLR1182-01
Złącze kolankowe do rur odpływowych, b.safe
Okucia i złącza
Elbow tube approx. 90° made of static dissipative PE-EX.
Connection 1: Lock nut and clamp ring for inserting and clamping b.safe Waste Pipes with Ext.Ø 32 mm.
Connection 2: Either lock nut and clamp ring for clamping b.safe Waste Pipes or male thread GL 25 for transition to flexible b.safe Waste Tubes.