Drukuj
Przezroczyste etykiety kriogeniczne do drukarek termotransferowych
Dostawca: GA
HBCL-18BMC1-2 HBCL-18BMC3-2
GAINHBCL-18BMC1-2EA 451 PLN
GAINHBCL-18BMC1-2 GAINHBCL-18BMC3-2
Przezroczyste etykiety kriogeniczne do drukarek termotransferowych
Etykiety
Transparent thermoplastic cryogenic labels for bio-medical research and clinical laboratories.
  • Labels can withstand a wide temperature range: extreme low (–196 °C) to elevated (100 °C)
  • Transparent design ensures contents of labeled containers remain visible
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Labels will withstand long-term storage in deep-freeze and harsh laboratory environments, including liquid and vapor phase liquid nitrogen at –196 °C (–320.8 °F), –80 °C (–112 °F) freezers, and dry ice transportation.