Drukuj
Stojaki na mikroprobówki, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
45003-0000EA 244 PLN
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Stojaki na mikroprobówki, J.T.Baker®
Probówki Mikroprobówki
Bezpieczny system przechowywania próbek.
  • Stożkowe dno zapewniające optymalny odzysk próbki
  • Dostępne pojedyncze probówki lub taśmy po 8 probówek
  • Dostępna mata zakrywająca na 96-dołków i taśmy po 8 korków
  • Stojak wielokrotnego użytku z oznaczeniem alfanumerycznym
  • Niesterylne
Stojaki na mikroprobówki są dostarczane z probówkami. Stojaki można również wypełniać indywidualnymi probówkami dostępnymi oddzielnie. Mają one rozmiary zgodne ze standardem SBS i są kompatybilne ze wszystkimi aktualnymi systemami zrobotyzowanymi.