Drukuj
n-Pentan 99% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
5501-25EA 1100 PLN
5501-25 5501-45
n-Pentan 99% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Uwaga: Preserve in tight and cool conditions.
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 36,1 °C
Gęstość: 0,63
Temp. Zapłonu: –48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99,0%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use