Drukuj
VWR® Płytki do PCR, 96-dołkowe
Dostawca: VWR Collection
211-0262EA 1590 PLN
211-0262 211-0263 211-0264 211-0265 211-0266 211-0267 211-0268 211-0269 211-0298 211-0313 211-0283 732-3487 732-3488 732-3494
VWR® Płytki do PCR, 96-dołkowe
Mikropłytki Płytki do PCR
96-dołkowe płytki PCR firmy VWR® są kompatybilne z większością wiodących urządzeń do PCR i PCR.
  • Ultracienkie ścianki optymalizujące przenoszenie ciepła, co skutkuje zwiększoną wydajnością reakcji
  • Ultraprzezroczyste dołki do łatwej wizualizacji małych objętości próbek
  • Wykonane z dziewiczego polipropylenu, który jest naturalnie niskowiążący bez konieczności dodawania dodatków
  • Czarne znaki alfanumeryczne są łatwe do odczytania i ułatwiają identyfikację próbki.
  • Wykonane z pierwotnego polipropylenu, który jest naturalnie niskowiążący bez konieczności dodawania dodatków
  • Czarne znaki alfanumeryczne są łatwe do odczytania i ułatwiają identyfikację próbki.
Zgodne z paskami (211-0350) i wieczkami (732-0550)
W przypadku płytek do PCR w czasie rzeczywistym VWR® wyszukaj 211-0297.