Drukuj
Toluen ≥99.8% (by GC), ChromAR® for liquid chromatography, do spektrofotometrii ultrafioletowej, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
4483-25EA 643 PLN
4483-25
Toluen ≥99.8% (by GC), ChromAR® for liquid chromatography, do spektrofotometrii ultrafioletowej, Macron Fine Chemicals™
Toluen
Especially intended for use as an HPLC and TLC solvent.
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₅CH₃ by GC) ≥99.8 %
Water (H₂O by KF, coulometric) ≤0.01 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005 %
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water):
Absorbance - 290 nm ≤0,3
Absorbance - 300 nm ≤0,1
Absorbance - 310 nm ≤0.05
Absorbance - 330 nm ≤0.01
Absorbance - 350 nm ≤0.004