Drukuj
VWR® Homogenizatory
Dostawca: VWR Collection
431-0290EA 9110 PLN
431-0290 431-0291 431-0292 431-0293
VWR® Homogenizatory
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Te kompaktowe homogenizatory nadają się do wszystkich standardowych zadań dyspergowania i intensywnego mieszania. Agregaty są solidne, a ich stabilność zapobiega oscylacjom pulsacyjnym i wibracjom, a także łatwą i bezpieczną wymianę agregatów do różnych zadań.
  • Łatwa obsługa dzięki wyłącznikowi i regulacji prędkości
  • Inteligentna regulacja prędkości obrotowej zapewniająca długą żywotność sprzętu
  • Niski poziom hałasu
  • Stojak z regulacją wysokości (dostępny jako opcja)
  • Łatwa zmiana końcówek homogenizujących
  • Modele M, L i XL zapewniają stabilność prędkości nawet przy zmianach lepkości
  • Model XL zapewnia ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem i zablokowaniem
Ten ręczny homogenizator S jest ergonomiczny, lekki i idealny do szybkiego obracania mniejszych objętości próbek, od 0,1 do 300 ml.
Homogenizator M ma elegancką, izolowaną akustycznie obudowę, kryjącą wystarczającą moc, aby bezpiecznie i szybko obsługiwać różnorodne zastosowania, od przygotowywania próbek po testowanie formuł i receptur produktów, dla objętości próbek od 0,1 do 5000 ml.
Homogenizator L charakteryzuje się dużą mocą napędową i elegancką konstrukcją, a jego duża pojemność rezerwowa oznacza, że ​​może być używany do przygotowywania próbek o dużych objętościach równie łatwo, jak próbek o małych objętościach. Idealnie nadaje się do próbek o objętości od 100 do 10000 ml.
Homogenizator XL jest najpotężniejszą jednostką napędową, z ciągłą kontrolą prędkości i wysokimi prędkościami końcówek, co stanowi rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań związanych z mieszaniem, idealne dla próbek o objętości od 2000 do 20000 ml.
Zastosowania obejmują mielenie próbek tkanek zwierzęcych i ludzkich w różnych płynach i objętościach, przygotowanie próbek do ekstrakcji i rozpuszczania materiałów organicznych, przygotowanie próbek do medycznych procedur diagnostycznych oraz analizę DNA, ekstrakcje systemów/substancji z próbek pochodzenia roślinnego, rozerwanie komórek zwierzęcych i ludzkich oraz deaglomeracja połączonych struktur komórkowych.
Informacje do zamówienia: Dostawa bez akcesoriów.