Drukuj
VWR®, próbnik powietrza SAS Super Pinocchio CR do sprężonego gazu
Dostawca: VWR Collection
710-2151EA 59010 PLN
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR®, próbnik powietrza SAS Super Pinocchio CR do sprężonego gazu
Próbniki Próbniki powietrza
SAS Super Pinocchio CR to kompaktowy próbnik uderzeniowy drobnoustrojów przeznaczony do testowania jakości sprężonego powietrza i gazów stosowanych w pomieszczeniach czystych. Podłączone jest źródło sprężonego powietrza i przepływomierz do regulacji i osiągnięcia wymaganego natężenia przepływu.
  • Kompaktowy i w pełni przenośny
  • Płytki kontaktowe 55 mm (RODAC) lub standardowe szalki Petriego 90 mm
  • Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej
  • Pełne przystosowanie do sterylizacji w autoklawie
  • Kalibrowany przepływomierz
Niezasilane próbniki powietrza SAS Super Pinocchio CR sprawdzają jakość mikrobiologiczną zarówno sprężonego powietrza, jak i gazów. Kompaktowy SAS Super Pinocchio CR oferuje wygodniejszy sposób monitorowania żywych cząstek w sprężonym powietrzu i innych źródłach gazu. Można go w pełni zdemontować w celu łatwego czyszczenia. Jednak Pinocchio CR jest teraz produkowany ze stali nierdzewnej, aby umożliwić bardziej efektywny proces dekontaminacji.
Wykorzystując sprawdzoną metodę SAS pobierania próbek powietrza żywotnego, próbniki powietrza firmy Pinocchio pobierają próbki powietrza na płytki kontaktowe lub 90 mm szalki Petriego. Przepływ powietrza ze sprężonego źródła jest regulowany przez przepływomierz przed przejściem przez tradycyjną głowicę próbkującą SAS. Wszystkie jednostki Pinokio zapewniają kontrolowaną metodę monitorowania obciążenia biologicznego sprężonego powietrza i innych gazów i mogą być objęte programem monitorowania środowiska.
Certyfikaty: Dostępna jest dokumentacja IQ i OQ.
Dodatkowe informacje: Samodzielna jednostka, składająca się z przyłączy, przepływomierza, manometru, kranu i głowicy lejka wraz z obudową płytową.