Drukuj
Folia adhezyjna PCR, folia QuickSeal
Dostawca: iST Scientific Ltd
IST-127-080LS IST-127-080TS
ISTSIST-127-080LSEA 708 PLN
ISTSIST-127-080LS ISTSIST-127-080TS
Folia adhezyjna PCR, folia QuickSeal
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Pierceable, peelable barrier foil for PCR and sample storage.
  • Seal integrity range: −80 to +120 °C
  • Available sterile or non sterile