Drukuj
VWR® P9, spektrofotometr UV/Visible
Dostawca: VWR
VWR®
634-1231EA 22953 PLN
634-1231
VWR® P9, spektrofotometr UV/Visible
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
The P9 UV/Visible double-beam spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
  • Highly accurate and reliable
  • Simple, elegant design with aluminum base
  • Easy to change lamp
  • User friendly interface
  • 64 GB internal storage capabilites
  • USB-A + B, Ethernet, VGA, HDMI connectivity
Zapewnia kilka podstawowych funkcji, takich jak test fotometryczny, skanowanie wielu długości fali, kinetyka, test ilościowy, skanowanie widma i metody biologiczne.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).