Drukuj
VWR® P6, spektrofotometr UV/Visible
Dostawca: VWR
VWR®
634-1173EA 22950 PLN
634-1173 634-1230
VWR® P6, spektrofotometr UV/Visible
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometr P6 UV/Visible z pojedynczą wiązką jest łatwym w użyciu przyrządem o zaawansowanych parametrach.
  • Bardzo dokładny i niezawodny
  • Prosty, elegancki design z aluminiową podstawą
  • Bezprzewodowe sterowanie tabletem
  • Łatwa wymiana lampy
  • Interfejs przyjazny dla użytkownika
  • Możliwości pamięci wewnętrznej 64 GB
  • Łączność USB-C, WI-FI, Bluetooth, HDMI
Zapewnia kilka podstawowych funkcji, takich jak test fotometryczny, skanowanie wielu długości fali, kinetyka, test ilościowy, skanowanie widma i metody biologiczne.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).