Roztwory do kriokonserwacji, niezawierające DMSO, pZerve™
Dostawca: PROTIDE PHARMACEUTICALS
5720
5700
733-2894EA
0
PLN
733-2894
733-2893
Roztwory do kriokonserwacji, niezawierające DMSO, pZerve™
Suplementy i dodatki do hodowli komórek
A unique cryopreservation solution that does not contain DMSO, foetal bovine serum, or animal protein. pZerve™ is ready to use and does not require any dilution or further processing.
- Does not contain DMSO
- No foetal bovine serum or other animal proteins
- Sterile/ready to use
Certyfikaty: cGMP manufactured.