Zdefiniowane podłoże wzrostowe niezawierające surowicy, HemaPro
Dostawca: PROTIDE PHARMACEUTICALS
3300
3303
PRPH3300EA
0
PLN
PRPH3300
PRPH3303
Zdefiniowane podłoże wzrostowe niezawierające surowicy, HemaPro
Suplementy i dodatki do hodowli komórek
Serum supplement for the culturing of human progenitor cells. Effective in studying cancer stem cells, iPSC, and mesenchymal stem cells.
- Defined, serum-free, xeno-free
- No hormones, antibiotics, growth factors, phenol red, Ig
- 50X concentrate
- Can be utilised with a wide variety of basal media
Certyfikaty: cGMP manufactured.