Płytki do ekstrakcji wspomaganej cieczą, J.T.Baker® BAKERBOND®
Dostawca: Avantor
8182-96EA
1010
PLN
8182-96
8182-02
8183-04
8183-96
Płytki do ekstrakcji wspomaganej cieczą, J.T.Baker® BAKERBOND®
Systemy oczyszczania białek
Odczynniki do oczyszczania białek
Płytki J.T.Baker® BAKERBOND® do ekstrakcji wspomaganej cieczą (SLE) są idealną i szybszą alternatywą dla tradycyjnych metod ekstrakcji ciecz-ciecz i umożliwiają doskonałe odzyskiwanie analitów z matryc biologicznych.
- Materiał wypełnieniowy z ziemi okrzemkowej
- Prosty protokół
- Szybszy i łatwiejszy niż ekstrakcja ciecz-ciecz
- Proponowane formaty płytek 96-dołkowych lub wkładów
- Możliwość stosowania do usuwania białek
Tę metodę przygotowania próbek można stosować przed metodami chromatograficznymi, takimi jak LC-MS, HPLC i UHPLC, i ma szerokie zastosowanie do kwasów, zasad i związków obojętnych.