Płytki do izolowania białek, J.T.Baker® BAKERBOND®
Dostawca: Avantor
8181-596EA
2580
PLN
8181-596
8181-96
Płytki do izolowania białek, J.T.Baker® BAKERBOND®
Systemy oczyszczania białek
Odczynniki do oczyszczania białek
Płytki J.T.Baker® Bakerbond® do izolowania białek umożliwiają szybkie usuwanie białek z próbek biologicznych.
- Usuwanie białek z osocza
- Idealne przed zastosowaniami LC-MS
- Format płytki 96-dołkowej do wielu próbek
- Możliwość zastosowania kolektora próżniowego (8183-VM)
- Dostępne płytki do pobierania
Podczas przestrzegania standardowego protokołu białka wypadają z roztworu, proces ten usuwa z matrycy białka, które mogłyby zakłócać analizy LC-MS, a także pozwala uniknąć wytrącania białek podczas analiz HPLC.