Drukuj
Eter naftowy, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
88263.290EA 365 PLN
88263.290 88263.360 88263.460
Eter naftowy, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Eter naftowy
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Readily carbonisable substances passes test
Density (20/4) 0.654 - 0.670
Free acidity max. 0.00008 meq/g
Boiling range (50-70°C) (Vol%) min. 90%
Evaporation residue max. 10 ppm
Water max. 100 ppm