Drukuj
wodorotlenek litu, anhydrous ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
88369.180EA 412 PLN
88369.180 88369.290
wodorotlenek litu, anhydrous ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
wodorotlenek litu
Formuła: LiOH
MW: 23.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 924
Temp. topnienia: 462
Numer MDL: MFCD00011095
Numer CAS: 1310-65-2
Jednostka: 2680
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%