Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) mixture of isomers ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
85985.290EA
435
PLN
85985.290
85985.320
85985.460
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) mixture of isomers ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów)
Formuła:
C₇H₁₆O₃ |
Numer MDL:
MFCD00059604 Numer CAS: 34590-94-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) (isomers) | ≥ 99,0 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0,945 - 0,957 |
Water | ≤ 0,15 % |