tlenek disrebra ≥99.5%, pure p.a.
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
816052775-100G
816052775-250G
POCH816052775-100GEA
1480
PLN
POCH816052775-100G
POCH816052775-250G
tlenek disrebra ≥99.5%, pure p.a.
tlenek disrebra
Formuła:
Ag₂O MW: 231.74 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00003404 Numer CAS: 20667-12-3 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 12,08665 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on dried substance) | min. 99.5 % |
Moisture | max. 0.2 % |
Substances insoluble in HNO3 | max. 0.02 % |
Substances not precipitated by HCl | max. 0.05 % |
Alkalies (as NaOH) | max. 0.012 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...