Drukuj
Inkubator CO? z prowadnicami do aparatów rolkowych WHEATON®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
390-1589EA 0 PLN
390-1589 390-1592 390-1588
Inkubator CO? z prowadnicami do aparatów rolkowych WHEATON®, WHEATON®
Inkubatory Inkubatory CO₂
Inkubatory WHEATON® CO₂ z czujnikiem IR CO₂ są idealne do codziennej pracy z hodowlą komórek i są przeznaczone do stosowania z wytrząsarkami rolkowymi WHEATON®.
  • Prowadnice w podstawie ułatwiające umieszczenie
  • Półki konfigurowalne przez użytkownika - do 30 półek
  • Zaprojektowany z myślą o jak najwyższej jednorodności temperatury
  • Czas powrotu temperatury po 30 sekundach otwarcia drzwi w temperaturze 37 °C wynosi mniej niż 5 minut
  • Czas powrotu poziomu CO₂ po 30 sekundach otwarcia drzwi przy 5% obj. CO₂ wynosi mniej niż 5 minut
  • Duże okno wizyjne w drzwiach (z opcją podwójnych okien)
  • Technologia czujnika IR do precyzyjnego utrzmywania stężenia w zakresie od 0 do 20% CO₂ oraz port USB i analogowe gniazdo 4 do 20 mA w zestawie do rejestrowania danych
Inkubatory WHEATON® CO₂ są idealne do codziennej pracy z hodowlą komórek.
Certyfikaty: Zgodne z normami UL i CSA.
Dodatkowe informacje: Dostępne są półki i klipsy do inkubatorów, które umożliwiają użytkownikom konfigurowanie półek w inkubatorze zgodnie z własnymi potrzebami. Pamiętaj, że każda półka wymaga 4 klipsów.